Läs mer
(R)-4-(1-hydroxietyl)pyridin, 99+%, (99+% ee), Thermo Scientific™
Produktkod. 10116753 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10116753 250 mg Glasflaska 250mg
10208993 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10116753 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 393362500
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 27854-88-2
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.15
MDL-nummer MFCD00077865
InChI-nyckel HVOAMIOKNARIMR-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-pyridin-4-yl ethanol, r-+-1-4-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-4-yl ethan-1-ol, r-1-4-pyridyl ethanol, 1r-1-pyridin-4-yl ethanol, r-4-1-hydroxyethyl pyridine, 1r-1-pyridin-4-ylethanol, r-1-pyridin-4-yl-ethanol, 1r-1-4-pyridyl ethanol
PubChem CID 11804747
IUPAC-namn (IR)-l-pyridin-4-yletanol
LEDER CC(C1=CC=NC=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 67 °C till 70 °C
Färg Vitt
Enantiomert överskott 99,0 % min.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Specifikt rotationsförhållande +58,50° (20 °C c=1,kloroform)
Specifik rotation +58.5
Formel vikt 123.15
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver eller nålar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.