Läs mer
(R)-4-(2-Hydroxymetylpyrrolidin-1-yl)-2-trifluorometylbenzonitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-4-(2-Hydroxymethylpyrrolidin-1-yl)-2-trifluoromethylbenzonitrile |
| CAS | 869643-66-3 |
| Molekylformel | C13H13F3N2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-[(2R)-2-(Hydroxymethyl)-1-pyrrolidinyl]-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 4-[2(R)-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]-2-trifluoromethylbenzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13F3N2O/c14-13(15,16)12-6-10(4-3-9(12)7-17)18-5-1-2-11(18)8-19/h3-4,6,11,19H,1-2,5,8H2/t11-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1CCCN1c2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-[(2R)-2-(hydroxymetyl)pyrrolidin-1-yl]-2-(trifluormetyl)benzonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.25 |
| Formel vikt | 270.098 |