Läs mer
(R)-(+)-4-Bensyl-2-oxazolidinon, 99 %
Produktkod. 11452788
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11452788 1 g 1g
11462788 5 g 5g
11472788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452788 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16770.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 102029-44-7 | C10H11NO2 | 177,20 g/mol
(R)-(+)-4-bensyl-2-oxazolidinoner används i enantioselektiv syntes av betalaktamer och alfa-aminosyror. Slutprodukter kan inkludera asymmetriska enstaka isomera läkemedel av antitumör, anestetika, antipasmodiska produkter. Används vid syntes av HIV-proteashämmare. En oxazolidinon som används i kiral asymmetrisk hjälpsyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(+)-4-bensyl-2-oxazolidinoner används i enantioselektiv syntes av betalaktamer och alfa-aminosyror. Slutprodukter kan inkludera asymmetriska enstaka isomera läkemedel av antitumör, anestetika, antipasmodiska produkter. Används vid syntes av HIV-proteashämmare. En oxazolidinon som används i kiral asymmetrisk hjälpsyntes.
Löslighet
Olösligt i vatten. Lösligt i kloroform.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102029-44-7
Molekylformel C10H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 177.20
MDL-nummer MFCD00010846
InChI-nyckel OJOFMLDBXPDXLQ-SECBINFHSA-N
Synonym r-4-benzyl-2-oxazolidinone, r-+-4-benzyl-2-oxazolidinone, r-4-benzyloxazolidin-2-one, 4r-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenylmethyl-, 4r, r---4-benzyl-2-oxazolidinone, r-4-benzyl-oxazolidin-2-one, 4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one #
PubChem CID 2734969
IUPAC-namn (4R)-4-bensyl-l,3-oxazolidin-2-on
LEDER O=C1N[C@H](CC2=CC=CC=C2)CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Smältpunkt 86°C to 89°C
Beilstein 4782551
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in Chloroform.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 177.2
Optisk rotation +64° (c=1 in Chloroform)
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.