Läs mer
(R)-4-bensyl-2-oxazolidinon, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 102029-44-7 |
| Molekylformel | C10 H11 N O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Oxazolidinone, 4-(phenylmethyl)-, (4R)-, 2-Oxazolidinone, 4-(phenylmethyl)-, (R)-, (4R)-4-(Phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (4R)-4-(Phenylmethyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4R)-4-Benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, (4R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidone, (R)-4-(Phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (R)-4-Benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (R)-4-Benzyl-2-oxooxazolidine, (R)-4-Benzyloxazolidin-2-one, 4(R)-Benzyloxazolidin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m1/s1 |
| LEDER | O=C1N[C@H](Cc2ccccc2)CO1 |
| IUPAC-namn | (4R)-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.2 |
| Formel vikt | 177.079 |