Läs mer
(R)-4-bensyl-2-oxazolidinon, TRC
Produktkod. 30330367
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30330367 2 g
1 options
Produktkod. 30330367 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2858202G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
CAS 102029-44-7
Molekylformel C10 H11 N O2
Kvantitet 2 g
Synonym 2-Oxazolidinone, 4-(phenylmethyl)-, (4R)-, 2-Oxazolidinone, 4-(phenylmethyl)-, (R)-, (4R)-4-(Phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (4R)-4-(Phenylmethyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4R)-4-Benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, (4R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidone, (R)-4-(Phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (R)-4-Benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (R)-4-Benzyl-2-oxooxazolidine, (R)-4-Benzyloxazolidin-2-one, 4(R)-Benzyloxazolidin-2-one
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m1/s1
LEDER O=C1N[C@H](Cc2ccccc2)CO1
IUPAC-namn (4R)-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 177.2
Formel vikt 177.079