missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 131685-53-5 |
| Molekylformel | C13H15NO3 |
| Kvantitet | 2 g |
| Synonym | (R)-3-(1-Oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone, (4R)-4-Benzyl-3-propionyloxazolidin-2-one, (4R)-4-Benzyl-3-propionyl-1,3-oxazolidin-2-one, (R)-3-(1-Oxopropyl)-4-benzyl-2-oxazolidinone, (R)-4-Benzyl-3-propionyl-1,3-oxazolidin-2-one, (R)-4-Benzyl-3-propionyl-oxazolidin-2-one, (R)-4-Benzyl-3-propionyloxazolidin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO3/c1-2-12(15)14-11(9-17-13(14)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3/t11-/m1/s1 |
| LEDER | CCC(=O)N1[C@H](Cc2ccccc2)COC1=O |
| IUPAC-namn | (4R)-4-benzyl-3-propanoyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.26 |
| Formel vikt | 233.1052 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?