missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-4-Benzyl-3-((R)-2-methylbut-3-enoyl)oxazolidin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-4-Benzyl-3-((R)-2-methylbut-3-enoyl)oxazolidin-2-one |
| CAS | 866994-23-2 |
| Molekylformel | C15H17NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (4R)-3-[(2R)-2-Methyl-1-oxo-3-butenyl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (4R)-3-[(2R)-2-Methyl-1-oxo-3-buten-1-yl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO3/c1-3-11(2)14(17)16-13(10-19-15(16)18)9-12-7-5-4-6-8-12/h3-8,11,13H,1,9-10H2,2H3/t11-,13-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](C=C)C(=O)N1[C@@H](COC1=O)CC2=CC=CC=C2 |
| IUPAC-namn | (4R)-4-benzyl-3-[(2R)-2-methylbut-3-enoyl]-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.3 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?