missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-4-Benzylmorpholine-2-carbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-4-Benzylmorpholine-2-carbonitrile |
| CAS | 2199389-10-9 |
| Molekylformel | C12H14N2O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O/c13-8-12-10-14(6-7-15-12)9-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-7,9-10H2/t12-/m0/s1 |
| LEDER | N#C[C@H]1CN(Cc2ccccc2)CCO1 |
| IUPAC-namn | (2R)-4-benzylmorpholine-2-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.25 |
| Formel vikt | 202.1106 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?