Läs mer
(R)-4-bensyloxikarbonylamino-2-(Boc-amino)smörsyradicyklohexylammoniumsalt, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15425575
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15425575 5 g 5g
15435575 250 mg 250mg
15415575 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15425575 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62817.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 101854-42-6 | Molecular Formula: C29H47N3O6 | Molecular Weight: 533.71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101854-42-6
Molekylformel C29H47N3O6
Molekylvikt (g/mol) 533.71
MDL-nummer MFCD00798628
InChI-nyckel CBSVEVKFQHTZSP-BTQNPOSSSA-N
Synonym boc-d-dab z-oh.dcha, dicyclohexylamine r-4-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoate, boc-d-dab z-oh*dcha, n-boc-n'-cbz-d-2,4-diaminobutyric acid dicyclohexylamine salt, r-2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-4-phenylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, dicyclohexylamine, n-a-boc-n-?-z-d-2,4-diaminobutyric aciddicyclohexylaminesalt, 2r-4-benzyloxycarbonylamino-2-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid; n-cyclohexylcyclohexanamine, 2r-4-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid-n-cyclohexylcyclohexanamine 1/1, 2r-4-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid; dicha
PubChem CID 45357174
IUPAC-namn N-cyklohexylcyklohexanamin; (2R)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-4-(fenylmetoxikarbonylamino)smörsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Boc-amino)butyric acid dicyclohexylammonium salt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 533.7
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.