Läs mer
(R)-4-Boc-morfolin-3-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 15421949
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15421949 250 mg 250mg
15411949 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15421949 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64654.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 869681-70-9 | C10H17NO5 | 231,248 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 869681-70-9
Molekylformel C10H17NO5
Molekylvikt (g/mol) 231.248
MDL-nummer MFCD04114909
InChI-nyckel KVXXEKIGMOEPSA-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-4-tert-butoxycarbonyl morpholine-3-carboxylic acid, r-4-boc-morpholine-3-carboxylic acid, 4-boc-3 r-morpholinecarboxylic acid, r-morpholine-3,4-dicarboxylic acid 4-tert-butyl ester, r-n-boc-morpholine-3-carboxylic acid, r-4-n-boc-3-morpholinecarboxylic acid, r-4-boc-morpholine-3-carboxylicacid, 3r-4-tert-butoxycarbonyl morpholine-3-carboxylic acid, 3,4-morpholinedicarboxylic acid, 4-1,1-dimethylethyl ester, 3r, ambotzbaa5270
PubChem CID 1512538
IUPAC-namn (3R)-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]morfolin-3-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCOCC1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-4-Boc-morpholine-3-carboxylic acid
Smältpunkt 181 °C
Färg Vitt
UN-nummer UN2811
Beilstein 10254221
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 231.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.