Läs mer
(R)-4-Bromo Phenylephrine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-4-Bromo Phenylephrine Hydrochloride |
| CAS | 1391068-15-7 |
| Molekylformel | C9H13BrClNO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (R)-4-Bromo-3-hydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]benzenemethanol Hydrochloride, (R)4-Bromophenylephrine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12BrNO2.ClH/c1-11-5-9(13)6-2-3-7(10)8(12)4-6;/h2-4,9,11-13H,5H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CNC[C@H](O)c1ccc(Br)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-5-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.56 |
| Formel vikt | 280.9818 |