Läs mer
(R)-(+)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10612255 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10612255 5 g 5g
10234624 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10612255 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399220050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 57044-24-3
Molekylformel C6H11ClO2
Molekylvikt (g/mol) 150.60
MDL-nummer MFCD00273371
InChI-nyckel BNPOTXLWPZOESZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, r-+-4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 4r-4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 1,3-dioxolane, 4-chloromethyl-2,2-dimethyl-, 4r, r-3-chloro-1,2-propanediol acetonide, pubchem14074, ksc911s2r
PubChem CID 2734443
IUPAC-namn (4R)-4-(chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
LEDER CC1(C)OCC(CCl)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-4-(Chloromethyl)-2, 2-dimethyl-1, 3-dioxolane
Densitet 1.1030g/mL, 1.103
Kokpunkt 63°C (37.0 mmHg)
Flampunkt 51°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 150.6
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-(+)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.