missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-(4-Chlorophenyl)(phenyl)methanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(4-Chlorophenyl)(phenyl)methanamine |
| CAS | 163837-57-8 |
| Molekylformel | C13 H12 Cl N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzenemethanamine, 4-chloro-α-phenyl-, (αR)-, (-)-4-Chlorobenzhydrylamine, (-)-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]amine, (R)-α-(4-Chlorophenyl)benzylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12ClN/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H,15H2/t13-/m1/s1 |
| LEDER | N[C@H](c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-namn | (R)-(4-chlorophenyl)-phenylmethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.69 |
| Formel vikt | 217.0658 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?