Läs mer
(R)-(+)-4-(difenylmetyl)-2-oxazolidinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15447957
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447957 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15447957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51074.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 173604-33-6 | C16H15NO2 | 253.301 g/mol
(R)-(+)-4-(difenylmetyl)-2-oxazolidinon används som organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(R)-(+)-4-(difenylmetyl)-2-oxazolidinon används som organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel w
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-4-(Diphenylmethyl)-2-oxazolidinone
CAS 173604-33-6
Molekylformel C16H15NO2
MDL-nummer MFCD01863565
Kvantitet 1 g
Synonym r-4-benzhydryloxazolidin-2-one, r-+-4-diphenylmethyl-2-oxazolidinone, r-4-methyldiphenyl-2-oxazolidinone, 4r-4-diphenylmethyl-1,3-oxazolidin-2-one, pubchem11686, 4r-4-benzhydryloxazolidine-2-one, r-4-diphenylmethyl oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone,4-diphenylmethyl-, 4r, 2-oxazolidinone, 4-diphenylmethyl-, 4r, r-+-4-diphenylmethyl-2-oxazolidin
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
InChI-nyckel QEOCTJMBYZNEJH-AWEZNQCLSA-N
LEDER C1C(NC(=O)O1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
IUPAC-namn (4R)-4-benshydryl-l,3-oxazolidin-2-on
Molekylvikt (g/mol) 253.301
PubChem CID 9837924
Formel vikt 253.3
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.