Läs mer
(R)-(-)-4-Fluorostyrene oxide, 98+%, ee 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15496447
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15496447 5 g 5g
15486447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33603.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Det används som farmaceutisk mellanprodukt. Bensoyltiofener är allosteriska förstärkare (AE) av agonistaktivitet vid A1-adenosinreceptorn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som farmaceutisk mellanprodukt. Bensoyltiofener är allosteriska förstärkare (AE) av agonistaktivitet vid A1-adenosinreceptorn.
Löslighet Svårlösligt i vatten.(0,26 g
/L) (25 C),°
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Säkerställ ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134356-73-3
Molekylformel C8H7FO
Molekylvikt (g/mol) 138.14
MDL-nummer MFCD03788740,MFCD00043994,MFCD03788740
InChI-nyckel ICVNPQMUUHPPOK-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-4-fluorophenyl oxirane, r-2-4-fluorophenyl oxirane, 2r-2-4-fluorophenyl oxirane, r-4-fluorostyrene oxide, r---4-fluorostyrene oxide, pubchem18166, r-4-fluorophenyl oxirane, technical gc
PubChem CID 7023123
IUPAC-namn (2R)-2-(4-fluorfenyl)oxiran
LEDER FC1=CC=C(C=C1)C1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-4-Fluorostyrene oxide
Densitet 1.17
Kokpunkt 92°C (14 mmHg)
Anteckningar om analysprocent ee≥ 98 %
Brytningsindex 1.5087
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1992
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formel vikt 138.14
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.