Läs mer
(R)-(+)-4-hydroxi-2-pyrrolidinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11916591 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11916591 1 g 1g
11926591 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11916591 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 443820010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 22677-21-0 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 22677-21-0
Molekylformel C4H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 101.11
MDL-nummer MFCD00273364
InChI-nyckel IOGISYQVOGVIEU-GSVOUGTGSA-N
Synonym r-4-hydroxypyrrolidin-2-one, r-+-4-hydroxy-2-pyrrolidinone, r-4-hydroxy-2-pyrrolidone, 4r-4-hydroxypyrrolidin-2-one, r-4-hydroxy-2-pyrrolidinone, 4r-4-hydroxy-2-pyrrolidinone, r-4-hydroxy-pyrrolidin-2-one, 2-pyrrolidinone, 4-hydroxy-, 4r, r-+-4-hydroxy-2-pyrrolidone, rhpd
PubChem CID 185505
IUPAC-namn (4R)-4-hydroxipyrrolidin-2-on
LEDER O[C@H]1CNC(=O)C1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Smältpunkt 155°C to 156°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 1 g
Specifik rotation 59.4
Formel vikt 101.11
Procent renhet 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Consejos de prudencia
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.