Läs mer
(R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone |
| CAS | 22677-21-0 |
| Molekylformel | C4H7NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (R)-4-hydroxy-2-pyrrolidinone, (4R)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, (4R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one, (R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, (R)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, (R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO2/c6-3-1-4(7)5-2-3/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)/t3-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H]1CNC(=O)C1 |
| IUPAC-namn | (4R)-4-hydroxypyrrolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.1 |
| Formel vikt | 101.0477 |