missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-4-(Hydroxymethyl)oxazolidin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-4-(Hydroxymethyl)oxazolidin-2-one |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO3/c6-1-3-2-8-4(7)5-3/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)/t3-/m1/s1 |
| Formel vikt | 117.0426 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?