Läs mer
(R)-(-)-4-Methyl-2-pentanol, 99%
Produktkod. 11349535
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349535 250 mg 250mg
11339535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349535 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18881.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16404-54-9 | C6H14O | 102.177 g/mol
För syntes av optiskt aktiva produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16404-54-9
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.177
MDL-nummer MFCD03093077
InChI-nyckel WVYWICLMDOOCFB-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r---4-methyl-2-pentanol, 2r-4-methylpentan-2-ol, r-4-methyl-2-pentanol, r-4-methylpentan-2-ol, r---4-methylpentan-2-ol, 4-methyl r-2-pentanol, 2r-4-methyl-2-pentanol, r---methylpentan-2-ol, r--4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl-, 2r
PubChem CID 6999987
IUPAC-namn (2R)-4-metylpentan-2-ol
LEDER CC(C)CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-4-Methyl-2-pentanol
Densitet 0.802
Kokpunkt 130°C to 131°C
Flampunkt 41°C (105°F)
Odör Slightly Sweetish
Brytningsindex 1.411
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2053
Beilstein 1718992
Optisk rotation −21° (Neat)
Formel vikt 102.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.