Läs mer
(R)-(-)-4-metylmandelsyra, ChiPros , 98 %, ee 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11405730
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405730 1 g 1g
11415730 5 g 5g
11425730 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11405730 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25953.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31284-89-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31284-89-6
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00798433,MFCD00961860
InChI-nyckel SFGURAWGCAPHON-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-hydroxy-2-4-methylphenyl acetic acid, 4-methylmandelic acid, p-methyl mandelic acid, 2-hydroxy-2-p-tolyl acetic acid, hydroxy 4-methylphenyl acetic acid, hydroxy-p-tolyl-acetic acid, p-methylmandelic acid, 4-methylmaldelic acid, p-methyl-mandelic acid, acmc-1afsj
PubChem CID 12458823
IUPAC-namn (2R)-2-hydroxi-2-(4-metylfenyl)ättiksyra
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C(O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-4-Methylmandelic acid
Namnnotering ChiPros
Smältpunkt 130°C to 133°C
Anteckningar om analysprocent ee≥ 97 %
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Optisk rotation −154° (c=1 in Methanol)
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.