Läs mer
(R)-4-(Metylsulfinyl)-1-butylamin, TRC
Produktkod. 30470104
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30470104 10 mg
30468347 5 mg
30475151 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30470104 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32622510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84104-30-3
Molekylformel C5H13NOS
Molekylvikt (g/mol) 135.23
Synonym (R)-4-(Methylsulfinyl)butylamine
LEDER CS(=O)CCCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-4-(Methylsulfinyl)-1-butylamine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H13NOS/c1-8(7)5-3-2-4-6/h2-6H2,1H3