Läs mer
R 428, TRC
Produktkod. 30425630
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30425630 50 mg
1 options
Produktkod. 30425630 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR06002050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(6,7-Dihydro-5H-benzo[6,7]cyclohepta[1,2-c]pyridazin-3-yl)-N3-((7-(S)-pyrrolidin-1-yl)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulene-2-yl)-1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
CAS 1037624-75-1
Molekylformel C30H34N8
Kvantitet 50 mg
Synonym BGB 324, R 428
LEDER Nc1nc(Nc2ccc3CC[C@@H](CCc3c2)N4CCCC4)nn1c5cc6CCCc7ccccc7c6nn5
IUPAC-namn 1-(6,7-dihydro-5H-benso[4,5]cyklohepta[1,2-d]pyridazin-3-yl)-3-N-[(7S)-7-pyrrolidin-1-yl-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-3-yl]-1,2,4-triazole-3,5-diamin
Molekylvikt (g/mol) 506.64
Formel vikt 506.2906