Läs mer
(R)-5-(2,2-Dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)-1,3-oxazolidin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5R)-5-(2,2-Dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-6-yl)-2-oxazolidinone |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO4/c1-13(2)16-7-9-5-8(3-4-10(9)18-13)11-6-14-12(15)17-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3,(H,14,15)/t11-/m0/s1 |
| Formel vikt | 249.1001 |