Läs mer
(R)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31431497
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31431497 100 g
31426422 1 g
31427953 500 g
31426499 5 g
31418476 250 mg
31417622 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31431497 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1234100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol
CAS 65355-14-8
Molekylformel C20H22O2
MDL-nummer MFCD02093485
Kvantitet 100 g
LEDER OC1=CC=C2CCCCC2=[C@]1[C@]3=C4CCCCC4=CC=C3O
Molekylvikt (g/mol) 294.39
Procent renhet 97%