missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-5-Chloro-alpha-(cyclopropylethynyl)-2-amino-alpha-(trifluoromethyl) benzenemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-5-Chloro-alpha-(cyclopropylethynyl)-2-amino-alpha-(trifluoromethyl) benzenemethanol |
| CAS | 927812-33-7 |
| Molekylformel | C13 H11 Cl F3 N O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (R)-5-Chloro-α-(Cyclopropylethynyl)-2-Amino-α-(Trifluoromethyl) Benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClF3NO/c14-9-3-4-11(18)10(7-9)12(19,13(15,16)17)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8,19H,1-2,18H2/t12-/m1/s1 |
| LEDER | Nc1ccc(Cl)cc1[C@](O)(C#CC2CC2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | (2R)-2-(2-amino-5-chlorophenyl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.68 |
| Formel vikt | 289.0481 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?