missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-5-(Chloromethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (5R)-5-(Chloromethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone |
| CAS | 496031-57-3 |
| Molekylformel | C14 H16 Cl F N2 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Oxazolidinone, 5-(chloromethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-, (5R)-, (5R)-5-(Chloromethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16ClFN2O3/c15-8-11-9-18(14(19)21-11)10-1-2-13(12(16)7-10)17-3-5-20-6-4-17/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2/t11-/m0/s1 |
| LEDER | Fc1cc(ccc1N2CCOCC2)N3C[C@H](CCl)OC3=O |
| IUPAC-namn | (5R)-5-(chloromethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.74 |
| Formel vikt | 314.0833 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?