Läs mer
(R)-(+)-5’-Hydroxyphenyl Carvedilol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-(+)-5'-Hydroxyphenyl Carvedilol |
| CAS | 1217757-71-5 |
| Molekylformel | C24 H26 N2 O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Phenol, 3-[2-[[(2R)-3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-4-methoxy-, 3-[2-[[(2R)-3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-4-methoxyphenol, (R)-(+)-5'-Hydroxyphenyl Carvedilol, (R)-(+)-5'-Hydroxyphenylcarvedilol, (R)-5'-Hydroxyphenylcarvedilol |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26N2O5/c1-29-21-10-9-16(27)13-23(21)30-12-11-25-14-17(28)15-31-22-8-4-7-20-24(22)18-5-2-3-6-19(18)26-20/h2-10,13,17,25-28H,11-12,14-15H2,1H3/t17-/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc(O)cc1OCCNC[C@@H](O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23 |
| IUPAC-namn | 3-[2-[[(2R)-3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-4-methoxyphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.47 |
| Formel vikt | 422.1842 |