missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-5-Methylhydantoin (app 80% ee), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-5-Methylhydantoin |
| CAS | 55147-68-7 |
| Molekylformel | C4 H6 N2 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O2/c1-2-3(7)6-4(8)5-2/h2H,1H3,(H2,5,6,7,8)/t2-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H]1NC(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | (5R)-5-methylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.1 |
| Formel vikt | 114.0429 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?