Läs mer
(R)-5-(Oxiran-2-ylmethoxy)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-5-(Oxiran-2-ylmethoxy)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one |
| CAS | 2382695-69-2 |
| Molekylformel | C13H14O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O3/c14-12-5-1-4-11-10(12)3-2-6-13(11)16-8-9-7-15-9/h2-3,6,9H,1,4-5,7-8H2/t9-/m1/s1 |
| LEDER | O=C1CCCC2=C1C=CC=C2OC[C@@H]3OC3 |
| IUPAC-namn | (R)-5-(oxiran-2-ylmethoxy)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.25 |
| Formel vikt | 218.09 |