Läs mer
(R)-5-((R)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31332484
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31332484 100 g
31327372 500 g
31321510 1 kg
31327239 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31332484 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD123463100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-5-((R)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one
CAS 89-65-6
Molekylformel C6H8O6
MDL-nummer MFCD00005378
Kvantitet 100 g
LEDER OC([C@H](O1)[C@@H](CO)O)=C(O)C1=O
Molekylvikt (g/mol) 176.12
Procent renhet 98%