Läs mer
Atago™ R –5000 handhållen refraktometer
Produktkod. 10420705
Change view
Brytningsindex:
1,333 till 1,520
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Brytningsindex Förpackningsstorlek
10420705 1,333 till 1,520 Varje
1 options
Produktkod. 10420705 Leverantör Atago™ Leverantörsnummer 2350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4225.00 SEK
    3439.72 SEK / Paket med 1
    Save 785.28 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Idealisk för enkel, snabb och enkel mätning av brytningsindex. Atago™ R –5000 handhållen refraktometer har en 3-stegs omkopplingsskala.
  • Brytningsindexskala
  • Trestegs, växlande skalområde
Specifikationer
Typ Handhållen refraktometer
Brytningsindex 1,333 till 1,520
Modell R –5000
För användning med (applikation) Enkel, snabb och enkel mätning av brytningsindex
Vikt (metrisk) 600 g
Mått (L x B x H) 4 x 4 x 20 cm