Läs mer
(R)-6-(4-aminofenyl)-4,5-dihydro-5-metyl-3(2H)-pyridazinon, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (R)-6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinon |
| Analyt- eller komponentnamn | (R)-6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinon |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O/c1-7-6-10(15)13-14-11(7)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,7H,6,12H2,1H3,(H,13,15)/t7-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 203.1059 |