missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-6,7,8-Trifluoro-1,4-dihydro-1-(2-hydroxy-1-methylethyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-6,7,8-Trifluoro-1,4-dihydro-1-(2-hydroxy-1-methylethyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 110548-05-5 |
| Molekylformel | C15H14F3NO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14F3NO4/c1-3-23-15(22)9-5-19(7(2)6-20)13-8(14(9)21)4-10(16)11(17)12(13)18/h4-5,7,20H,3,6H2,1-2H3 |
| LEDER | FC1=C(F)C=C2C(N([C@H](C)CO)C=C(C(OCC)=O)C2=O)=C1F |
| IUPAC-namn | ethyl (R)-6,7,8-trifluoro-1-(1-hydroxypropan-2-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.27 |
| Formel vikt | 329.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?