Läs mer
R-7050, MedChemExpress
Beskrivning
R-7050 (TNF-α Antagonist III) is a tumor necrosis factor receptor (TNFR) antagonist with greater selectivity toward TNFα.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R-7050 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 303997-35-5 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H8ClF3N4S |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | TNF-α Antagonist III |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (65.66 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |