Läs mer
R 77975, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R 77975 |
| CAS | 124436-59-5 |
| Molekylformel | C21 H27 N3 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-[2-[1-(6-Methyl-3-pyridazinyl)-4-piperidinyl]ethoxy]benzoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27N3O3/c1-3-26-21(25)18-5-7-19(8-6-18)27-15-12-17-10-13-24(14-11-17)20-9-4-16(2)22-23-20/h4-9,17H,3,10-15H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1ccc(OCCC2CCN(CC2)c3ccc(C)nn3)cc1 |
| IUPAC-namn | ethyl 4-[2-[1-(6-methylpyridazin-3-yl)piperidin-4-yl]ethoxy]benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.46 |
| Formel vikt | 369.2052 |