Läs mer
R 788 Sodium Salt Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R 788 Sodium Salt Hydrate |
| Molekylformel | C23H24FN6Na2O9P • x(H2O) |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 6-[[5-Fluoro-2-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)amino]-4-pyrimidinyl]amino]-2,2-dimethyl-4-[(phosphonooxy)methyl]-2H-pyrido[3,2-b]-1,4-oxazin-3(4H)-one Sodium Salt Hydrate, Fostamatinib Disodium Hydrate, R 935788 sodium Hydrate, R 788 sodium Hydrate |
| LEDER | FC1=CN=C(NC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2)N=C1NC(C=C3)=NC4=C3OC(C)(C)C(N4COP(O[Na])(O[Na])=O)=O.O |
| Molekylvikt (g/mol) | 624.421801 |