Läs mer
(R)-(-)-8-Diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 97+%
Produktkod. 15485826
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15485826 250 mg 250mg
15475826 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485826 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60538.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 960128-64-7 | C22H22NP | 331.40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 960128-64-7
Molekylformel C22H22NP
Molekylvikt (g/mol) 331.40
MDL-nummer MFCD16621442
InChI-nyckel KTWOFTBMHDQUEE-GNLPSFAGNA-N
Synonym r-8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r-1-amino-8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1r-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, 1r-8-diphenylphosphino tetralin-1-amine, 1r-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ami, r-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r---8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, r---8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 97+%
PubChem CID 71309688
IUPAC-namn (1R)-8-difenylfosfanyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-amin
LEDER N[C@@H]1CCCC2=C1C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(-)-8-Diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine
Smältpunkt 120°C to 127°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Optisk rotation −60° (c=0.5 in Chloroform)
Formel vikt 331.39
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.