Läs mer
(R)-8-(Diphenylphosphino)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11995931 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11995931 250 mg Glass bottle 250mg
1 options
Produktkod. 11995931 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434112500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-8-(Diphenylphosphino)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
CAS 960128-64-7
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 120.0°C to 127.0°C
Färg Tan to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C22H22NP
MDL-nummer MFCD16621442
Kvantitet 250 mg
Synonym r-8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r-1-amino-8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1r-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, 1r-8-diphenylphosphino tetralin-1-amine, 1r-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ami, r-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, r---8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, r---8-diphenylphosphino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 97+%
InChI-nyckel KTWOFTBMHDQUEE-GNLPSFAGNA-N
LEDER N[C@@H]1CCCC2=C1C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn (1R)-8-diphenylphosphanyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
Molekylvikt (g/mol) 331.40
PubChem CID 71309688
Formel vikt 331.39
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (R)-8-(Diphenylphosphino)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.