Läs mer
(R)-8-hydroxy-3-metyl-1,2,3,4-tetrahydrobenz[a]antracen-7,12-dion, TRC
Produktkod. 30393734
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30393734 5 mg
1 options
Produktkod. 30393734 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9483605MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-8-hydroxy-3-methyl-1,2,3,4-tetrahydrobenz[a]anthracene-7,12-dione
CAS 681001-30-9
Molekylformel C19 H16 O3
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H16O3/c1-10-5-7-12-11(9-10)6-8-14-16(12)18(21)13-3-2-4-15(20)17(13)19(14)22/h2-4,6,8,10,20H,5,7,9H2,1H3/t10-/m1/s1
LEDER C[C@@H]1CCc2c(C1)ccc3C(=O)c4c(O)cccc4C(=O)c23
IUPAC-namn (3R)-8-hydroxy-3-metyl-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[a]antracen-7,12-dion
Molekylvikt (g/mol) 292.33
Formel vikt 292.1099