Läs mer
R 80123, MedChemExpress
Beskrivning
R 80123 is the Z-isomer of R 79595, is also a highly selective phosphodiesterase inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R 80123 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 133718-30-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H29N5O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| LEDER | O=C(N(C1CCCCC1)C)CO/N=C(C2=CC=CC=C2)\C3=CC4=C(N=C(NC(C5)=O)N5C4)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 459.54 |
| Visa mer |