missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-9-[2-Benzyloxypropyl)-N6-benzoyl Adenine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-9-(2-Benzyloxypropyl)-N6-benzoyl Adenine |
| CAS | 1217735-35-7 |
| Molekylformel | C22H19N5O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-[9-[(2S)-2-(Benzoyloxy)propyl]-9H-purin-6-yl]benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21N5O2/c1-16(29-13-17-8-4-2-5-9-17)12-27-15-25-19-20(23-14-24-21(19)27)26-22(28)18-10-6-3-7-11-18/h2-11,14-16H,12-13H2,1H3,(H,23,24,26,28)/t16-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](Cn1cnc2c(NC(=O)c3ccccc3)ncnc12)OCc4ccccc4 |
| IUPAC-namn | N-[9-[(2R)-2-phenylmethoxypropyl]purin-6-yl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 401.42 |
| Formel vikt | 387.1695 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?