missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ R-96544 hydrochloride

Produktkod. 18054682
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18054682 10 mg
18054382 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18054682 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1742/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent, selective 5-HT2A antagonist

Potent, selective 5-HT2 receptor antagonist; displays some selectivity for 5-HT2A receptors (Ki = 1.6 nM). IC50 values are 2.2, 310, 2400, 3700, > 5000 and > 5000 nM for 5-HT2, α1-adrenergic, D2 dopamine, 5-HT1, 5-HT3 and β-adrenergic receptors respectively. Inhibits 5-HT-induced platelet aggregation and pressor responses in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 167144-80-1
Molekylformel C22H30ClNO3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material R-96544 hydrochloride
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 391.94
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 391.936
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.