Läs mer
R-96544 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30400682
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30400682 25 mg
1 options
Produktkod. 30400682 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94292825MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material R-96544 Hydrochloride
CAS 167144-80-1
Molekylformel C22H29NO3 . (HCl)
Kvantitet 25 mg
Synonym (3R,5R)-5-[2-[2-[2-(3-Methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]ethyl]-1-methyl-3-pyrrolidinol Hydrochloride, (3R-trans)-5-[2-[2-[2-(3-Methoxyphenyl)ethyl]phenoxy]ethyl]-1-methyl-3-pyrrolidinol Hydrochloride, R 96544
InChI formel InChI=1S/C22H29NO3.ClH/c1-23-16-20(24)15-19(23)12-13-26-22-9-4-3-7-18(22)11-10-17-6-5-8-21(14-17)25-2;/h3-9,14,19-20,24H,10-13,15-16H2,1-2H3;1H/t19-,20-;/m1./s1
LEDER O[C@H]1CN(C)[C@H](CCOC2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC(OC)=C3)C1.Cl
IUPAC-namn (3R,5R)-5-(2-(2-(3-methoxyphenethyl)phenoxy)ethyl)-1-methylpyrrolidin-3-ol hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 391.93
Formel vikt 391.67