Läs mer
(R)-(+)-a-Etylbensylamin, TRC
Produktkod. 30370881
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30370881 50 g
1 options
Produktkod. 30370881 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE89997050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-(+)-alpha-Ethylbenzylamine
CAS 3082-64-2
Molekylformel C9H13N
Kvantitet 50 g
Synonym (R)-alpha-Ethylbenzenemethanamine, (R)-(+)-alpha-ethylbenzylamine, d-alpha-Ethylbenzylamine, (+)-((R)-1-Phenylpropyl)amine, (+)-1-Ethylbenzylamine, (+)-1-Phenylpropylamine, (+)-alpha-Phenylpropylamine, (1R)-1-Phenylpropan-1-amine, (1R)-1-Phenylpropylamine, (R)-(+)-1-Phenyl-1-propylamine, (R)-(+)-1-Phenylpropylamine, (R)-(+)-alpha-Phenyl-1-propylamine, (R)-alpha-Ethylbenzylamine, (R)-1-Phenylpropanamine, (R)-alpha-Phenylpropylamine(R)-1-Phenylpropylamine, (R)-1-Phenyl-1-propanamine
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2,10H2,1H3/t9-/m1/s1
LEDER CC[C@@H](N)c1ccccc1
IUPAC-namn (1R)-1-fenylpropan-1-amin
Molekylvikt (g/mol) 135.21
Formel vikt 135.1048