missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R-a-Lipoic Acid Tromethamine Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | R-a-Lipoic Acid Tromethamine Salt |
| CAS | 137314-40-0 |
| Molekylformel | C8 H14 O2 S2 . C4 H11 N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | R-a-Lipoic Acid Tromethamine Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O2S2.C4H11NO3/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7;5-4(1-6,2-7)3-8/h7H,1-6H2,(H,9,10);6-8H,1-3,5H2/t7-;/m1./s1 |
| LEDER | NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CCCC[C@@H]1CCSS1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;5-[(3R)-dithiolan-3-yl]pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 327.461 |
| Formel vikt | 327.117 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?