Läs mer
(R)-a-Phellandrene, TRC
Produktkod. 30007363
Change view
Kvantitet:
1 mL
2.5 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
2.5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30007363 2.5 mL 2.5ml
30007886 5 mL -
30003340 1 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007363 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2945702.5ML
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4221-98-1
Molekylformel C10 H16
Molekylvikt (g/mol) 136.23
Synonym (5R)-2-methyl-5-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene, (R)-(-)-p-Metha-1,5-diene
IUPAC-namn (5R)-5-isopropyl-2-methyl-cyclohexa-1,3-diene
LEDER CC(C)[C@H]1CC=C(C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material R-(-)-alpha-Phellandrene
Kvantitet 2.5 mL
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Formel vikt 136.1252