Läs mer
(R)-a-Propynyl-proline Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30321573
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30321573 25 mg
1 options
Produktkod. 30321573 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA57609825MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-alpha-Propynyl-proline Hydrochloride
CAS 1049733-10-9
Molekylformel C8H11NO2 . HCl
Kvantitet 25 mg
Synonym L-Proline, 2-(2-propyn-1-yl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2-(2-Propyn-1-yl)-L-proline hydrochloride, (R)-α-Propynyl-proline hydrochloride, (2R)-2-(Prop-2-ynyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c1-2-4-8(7(10)11)5-3-6-9-8;/h1,9H,3-6H2,(H,10,11);1H/t8-;/m0./s1
LEDER Cl.OC(=O)[C@]1(CC#C)CCCN1
IUPAC-namn (2R)-2-prop-2-ynylpyrrolidine-2-carboxylic acid;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 189.64
Formel vikt 189.0557