missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(R)-ADX-47273, MedChemExpress
Beskrivning
(R)-ADX-47273 is a potent mGluR5 positive allosteric modulator, with an EC50 of 168 nM for potentiation .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-ADX-47273 |
| CAS | 851881-59-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H17F2N3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (270.74 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1C[C@H](C2=NC(C3=CC=C(C=C3)F)=NO2)CCC1)C4=CC=C(C=C4)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.36 |
| Formel vikt | 369.36 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?