Läs mer
(R)-Albuterol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Levalbuterol hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO3.ClH/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;1H/t12-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 275.1288 |