Läs mer
(R)-α-Allylalanine hydrate, 98%, 98% ee, Thermo Scientific™
Produktkod. 11965371 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
Produktkod. 11965371
Brand: Thermo Scientific Acros 441251000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1266371-17-8, 96886-56-5
Molekylformel C6H11NO2·xH2O
Molekylvikt (g/mol) 129.16
Synonym (R)-(+)-2-Amino-2-methyl-4-pentenoic acid hydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (R)-α-Allylalanine hydrate
Namnnotering 98% ee
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 271°C to 276°C
Färg White to Yellow
Enantiomert överskott 98.0% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5 to 102.5% (as Monohydrate)
Kvantitet 100 mg
Specifik rotation 26
Formel vikt 129.16
Procent renhet 98%,98% ee
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • (R)-alpha-Allylalanine hydrate